Principaux documents
COMH04234E09
Combi-Blocks, Inc.
Ethyl 2-chloro-4-phenylpyrimidine-5-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
262.7
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
ethyl 2-chloro-4-phenyl-5-pyrimidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C13H11ClN2O2/c1-2-18-12(17)10-8-15-13(14)16-11(10)9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,2H2,1H3
Clé InChI
ALKGKYDTQXQWDE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QW-9562
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QW-9562