Principaux documents
COMH04234515
Combi-Blocks, Inc.
1,2-Difluoro-4-[trans-4-[2-(trans-4-propylcyclohexyl)ethyl]cyclohexyl]benzene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
348.52
Numéro MDL:
Iupac Name
1,2-difluoro-4-{4-[2-(4-propylcyclohexyl)ethyl]cyclohexyl}benzene
Inchi Code
1S/C23H34F2/c1-2-3-17-4-6-18(7-5-17)8-9-19-10-12-20(13-11-19)21-14-15-22(24)23(25)16-21/h14-20H,2-13H2,1H3/t17-,18-,19-,20-
Clé InChI
HTAPXFSKUGZEEP-UBBSCCEASA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QW-4007
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QW-4007