Principaux documents
COMH04234497
Combi-Blocks, Inc.
(E)-5-(2-Carboxyvinyl)-2,4-dimethoxypyrimidine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.19
Numéro MDL:
Iupac Name
(2E)-3-(2,4-dimethoxy-5-pyrimidinyl)-2-propenoic acid
Inchi Code
1S/C9H10N2O4/c1-14-8-6(3-4-7(12)13)5-10-9(11-8)15-2/h3-5H,1-2H3,(H,12,13)/b4-3+
Clé InChI
MJGYRIKINWQSPO-ONEGZZNKSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QW-3696
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QW-3696