Key Documents
COMH039FD46A
Combi-Blocks, Inc.
(3,3-Dimethoxy-1-methylcyclobutyl)methanamine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.69
Numéro MDL:
Iupac Name
(3,3-dimethoxy-1-methylcyclobutyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H17NO2.ClH/c1-7(6-9)4-8(5-7,10-2)11-3;/h4-6,9H2,1-3H3;1H
Clé InChI
WYSWADZNIXMXBH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-6604
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-6604