Principaux documents
COMH039FD45D
Combi-Blocks, Inc.
Benzyl N-{3-[(3-aminopropyl)carbamoyl]propyl}carbamate hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
329.83
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
benzyl (4-((3-aminopropyl)amino)-4-oxobutyl)carbamate hydrochloride
Inchi Code
1S/C15H23N3O3.ClH/c16-9-5-11-17-14(19)8-4-10-18-15(20)21-12-13-6-2-1-3-7-13;/h1-3,6-7H,4-5,8-12,16H2,(H,17,19)(H,18,20);1H
Clé InChI
ZZPVKDHFOYFXPP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-6569
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-6569