Principaux documents
COM964466236
Combi-Blocks, Inc.
Tetrapropoxymethane
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
248.36
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(tripropoxymethoxy)propane
Inchi Code
1S/C13H28O4/c1-5-9-14-13(15-10-6-2,16-11-7-3)17-12-8-4/h5-12H2,1-4H3
Clé InChI
LFMXSZSVDQJYDU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QV-8942
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QV-8942