Principaux documents
COM945512269
Combi-Blocks, Inc.
Methyl octahydro-1-benzofuran-2-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.24
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
methyl octahydrobenzofuran-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H16O3/c1-12-10(11)9-6-7-4-2-3-5-8(7)13-9/h7-9H,2-6H2,1H3
Clé InChI
DEAGVEWALCJWNK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-4308
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-4308