Key Documents
COM945512113
Combi-Blocks, Inc.
N-(2-Bromophenyl)aminosulfonamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
251.1
Numéro MDL:
Iupac Name
N-(2-bromophenyl)sulfamide
Inchi Code
1S/C6H7BrN2O2S/c7-5-3-1-2-4-6(5)9-12(8,10)11/h1-4,9H,(H2,8,10,11)
Clé InChI
IELYYFOWOZJBJR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AN-6241
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AN-6241