Principaux documents
COM638469024
Combi-Blocks, Inc.
tert-Butyl 4-(2-oxoindolin-1-yl)piperidine-1-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
316.4
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 4-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-1-yl)-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C18H24N2O3/c1-18(2,3)23-17(22)19-10-8-14(9-11-19)20-15-7-5-4-6-13(15)12-16(20)21/h4-7,12,14,21H,8-11H2,1-3H3
Clé InChI
PBBXCPHMXAKOBC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QP-5209
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QP-5209