Documents
COM638467350
Combi-Blocks, Inc.
Methyl 2-(3,5-difluorophenyl)acetate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.16
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl (3,5-difluorophenyl)acetate
Inchi Code
1S/C9H8F2O2/c1-13-9(12)4-6-2-7(10)5-8(11)3-6/h2-3,5H,4H2,1H3
Clé InChI
YBJMEHGTPXJXHZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QN-8470
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QN-8470