Key Documents
COM638466639
Combi-Blocks, Inc.
tert-Butyl bis(oxazol-4-ylmethyl)carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
279.3
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl bis(oxazol-4-ylmethyl)carbamate
Inchi Code
1S/C13H17N3O4/c1-13(2,3)20-12(17)16(4-10-6-18-8-14-10)5-11-7-19-9-15-11/h6-9H,4-5H2,1-3H3
Clé InChI
NJRQCERJVRSPIJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QN-5723
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QN-5723