Principaux documents
COM633549188
Combi-Blocks, Inc.
2-Hydroxy-5-(4-methylphenyl)pyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.23
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
5-(4-methylphenyl)-2-pyridinol
Inchi Code
1S/C12H11NO/c1-9-2-4-10(5-3-9)11-6-7-12(14)13-8-11/h2-8H,1H3,(H,13,14)
Clé InChI
YGIRFQGKPCSCRV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-0041
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-0041