Principaux documents
COM633493889
Combi-Blocks, Inc.
5-Fluoro-2-(4-trifluoromethylphenyl)benzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
284.21
Numéro MDL:
Iupac Name
4-fluoro-4'-(trifluoromethyl)[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H8F4O2/c15-10-5-6-11(12(7-10)13(19)20)8-1-3-9(4-2-8)14(16,17)18/h1-7H,(H,19,20)
Clé InChI
RDOFNQPKBXWGDS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YB-2061
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YB-2061