Principaux documents
COM514239138
Combi-Blocks, Inc.
4-Bromo-3-cyanothiophene-2-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.06
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-bromo-3-cyanothiophene-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H2BrNO2S/c7-4-2-11-5(6(9)10)3(4)1-8/h2H,(H,9,10)
Clé InChI
AKEKHJAUYBFGBP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-5923
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-5923