Principaux documents
COM497519259
Combi-Blocks, Inc.
(3,3-Difluorocyclobutyl)methanamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
121.13
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
(3,3-difluorocyclobutyl)methanamine
Inchi Code
1S/C5H9F2N/c6-5(7)1-4(2-5)3-8/h4H,1-3,8H2
Clé InChI
BUVXADKKXYLSTP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QK-2305
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QK-2305