Principaux documents
COM497509360
Combi-Blocks, Inc.
2,4,6-Trifluoro-3-methylbenzaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.12
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2,4,6-trifluoro-3-methylbenzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H5F3O/c1-4-6(9)2-7(10)5(3-12)8(4)11/h2-3H,1H3
Clé InChI
KWZZMYMZEMFHJF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-5907
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-5907