Principaux documents
COM497509350
Combi-Blocks, Inc.
Benzyl 3-chloropropanoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.65
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
benzyl 3-chloropropanoate
Inchi Code
1S/C10H11ClO2/c11-7-6-10(12)13-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-8H2
Clé InChI
OOQHRQQUQCZZHF-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-5895
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-5895