Principaux documents
COM490024909
Combi-Blocks, Inc.
N-(3-Hydroxyphenyl)methanesulfonamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.22
Numéro MDL:
Iupac Name
N-(3-hydroxyphenyl)methanesulfonamide
Inchi Code
1S/C7H9NO3S/c1-12(10,11)8-6-3-2-4-7(9)5-6/h2-5,8-9H,1H3
Clé InChI
DJQWZMOQUBMZGR-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YF-7214
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YF-7214