Principaux documents
COM490024838
Combi-Blocks, Inc.
2-Chloro-5-hydroxybenzamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.58
Numéro MDL:
Iupac Name
2-chloro-5-hydroxybenzamide
Inchi Code
1S/C7H6ClNO2/c8-6-2-1-4(10)3-5(6)7(9)11/h1-3,10H,(H2,9,11)
Clé InChI
ZWIJNHPNOWLALN-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YF-7104
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YF-7104