Principaux documents
COM466006669
Combi-Blocks, Inc.
7-Bromo-4-chloro-6-nitroquinazoline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
288.49
Numéro MDL:
Iupac Name
7-bromo-4-chloro-6-nitroquinazoline
Inchi Code
1S/C8H3BrClN3O2/c9-5-2-6-4(1-7(5)13(14)15)8(10)12-3-11-6/h1-3H
Clé InChI
CLFMVWYFEFZBTR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QE-6511
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QE-6511