Key Documents
COM466003454
Combi-Blocks, Inc.
3-Fluoro-4-(2-methoxyphenoxy)benzonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
243.24
Numéro MDL:
Iupac Name
3-fluoro-4-(2-methoxyphenoxy)benzonitrile
Inchi Code
1S/C14H10FNO2/c1-17-13-4-2-3-5-14(13)18-12-7-6-10(9-16)8-11(12)15/h2-8H,1H3
Clé InChI
NZFRIAJXZSXISB-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-4066
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-4066