Principaux documents
COM448687159
Combi-Blocks, Inc.
methyl 3-fluoro-4-[4-(methoxycarbonyl)phenyl]benzoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
288.28
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
dimethyl 2-fluoro-[1,1'-biphenyl]-4,4'-dicarboxylate
Inchi Code
1S/C16H13FO4/c1-20-15(18)11-5-3-10(4-6-11)13-8-7-12(9-14(13)17)16(19)21-2/h3-9H,1-2H3
Clé InChI
TZEPKOAATCRICF-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YC-2286
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YC-2286