Principaux documents
COM448686767
Combi-Blocks, Inc.
Methyl 2-(1h-imidazol-4-yl)acetate hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.6
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
methyl 1H-imidazol-4-ylacetate hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H8N2O2.ClH/c1-10-6(9)2-5-3-7-4-8-5;/h3-4H,2H2,1H3,(H,7,8);1H
Clé InChI
OGOVUFLIQYXZKW-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YC-1744
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YC-1744