Principaux documents
COM448685704
Combi-Blocks, Inc.
4-(Thiophen-2-yl)nicotinic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.24
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-(2-thienyl)nicotinic acid
Inchi Code
1S/C10H7NO2S/c12-10(13)8-6-11-4-3-7(8)9-2-1-5-14-9/h1-6H,(H,12,13)
Clé InChI
SEICRSLAJGWVID-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YB-3610
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YB-3610