Principaux documents
COM448685576
Combi-Blocks, Inc.
2-Chloro-4-(3-methylthiophenyl)benzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
278.76
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-chloro-3'-(methylsulfanyl)[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H11ClO2S/c1-18-11-4-2-3-9(7-11)10-5-6-12(14(16)17)13(15)8-10/h2-8H,1H3,(H,16,17)
Clé InChI
GTMNOIXXPJLALF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YB-0710
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YB-0710