Principaux documents
COM448685456
Combi-Blocks, Inc.
4-Chloro-3-(4-formylphenyl)benzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
260.68
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
6-chloro-4'-formyl[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H9ClO3/c15-13-6-5-11(14(17)18)7-12(13)10-3-1-9(8-16)2-4-10/h1-8H,(H,17,18)
Clé InChI
XFSNYZOUSWRPPL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-9256
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-9256