Principaux documents
COM448685335
Combi-Blocks, Inc.
5-(4-Benzyloxyphenyl)picolinic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
305.33
Numéro MDL:
Iupac Name
5-[4-(benzyloxy)phenyl]-2-pyridinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C19H15NO3/c21-19(22)18-11-8-16(12-20-18)15-6-9-17(10-7-15)23-13-14-4-2-1-3-5-14/h1-12H,13H2,(H,21,22)
Clé InChI
DUDIMPDURYAYJG-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-8427
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-8427