Principaux documents
COM448685083
Combi-Blocks, Inc.
2-(4-BOC-Aminophenyl)phenol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
285.34
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-2'-hydroxy-1,1'-biphenyl
Inchi Code
1S/C17H19NO3/c1-17(2,3)21-16(20)18-13-10-8-12(9-11-13)14-6-4-5-7-15(14)19/h4-11,19H,1-3H3,(H,18,20)
Clé InChI
UJANPEUZMXQMEE-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-1900
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-1900