Principaux documents
COM448684517
Combi-Blocks, Inc.
Methyl 3-(cyclohexylcarbamoyl)benzoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
261.32
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 3-[(cyclohexylamino)carbonyl]benzoate
Inchi Code
1S/C15H19NO3/c1-19-15(18)12-7-5-6-11(10-12)14(17)16-13-8-3-2-4-9-13/h5-7,10,13H,2-4,8-9H2,1H3,(H,16,17)
Clé InChI
KQBXREDKCHKOBR-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?WZ-9408
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?WZ-9408