Principaux documents
COM448684309
Combi-Blocks, Inc.
Methyl 1-tert-butyl-2-methyl-1,3-benzodiazole-5-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.31
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
methyl 1-tert-butyl-2-methyl-1H-benzimidazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H18N2O2/c1-9-15-11-8-10(13(17)18-5)6-7-12(11)16(9)14(2,3)4/h6-8H,1-5H3
Clé InChI
RGHLNYMCIDPRRB-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?WZ-9081
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?WZ-9081