Principaux documents
COM448673087
Combi-Blocks, Inc.
3-(5-Bromothiazol-2-yloxy)phenol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
272.12
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-[(5-bromo-1,3-thiazol-2-yl)oxy]phenol
Inchi Code
1S/C9H6BrNO2S/c10-8-5-11-9(14-8)13-7-3-1-2-6(12)4-7/h1-5,12H
Clé InChI
HOOYSVYDGWBXRG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SS-3564
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SS-3564