Principaux documents
COM448669529
Combi-Blocks, Inc.
2-(N-BOC-Amino)thioanisole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
239.34
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
tert-butyl 2-(methylsulfanyl)phenylcarbamate
Inchi Code
1S/C12H17NO2S/c1-12(2,3)15-11(14)13-9-7-5-6-8-10(9)16-4/h5-8H,1-4H3,(H,13,14)
Clé InChI
BUKWUUUUGKOREC-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-5394
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-5394