Principaux documents
COM448669130
Combi-Blocks, Inc.
2-Bromo-5-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
256.02
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-bromo-5-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridine
Inchi Code
1S/C7H5BrF3NO/c8-6-2-1-5(3-12-6)13-4-7(9,10)11/h1-3H,4H2
Clé InChI
PVOYEXBNFPDKEP-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-1903
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-1903