Principaux documents
COM448668836
Combi-Blocks, Inc.
2-Morpholinocarbonyl-5-nitropyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
237.22
Numéro MDL:
Iupac Name
morpholino(5-nitropyridin-2-yl)methanone
Inchi Code
1S/C10H11N3O4/c14-10(12-3-5-17-6-4-12)9-2-1-8(7-11-9)13(15)16/h1-2,7H,3-6H2
Clé InChI
PDTQCIBEKFNRBD-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-1295
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-1295