Principaux documents
COM448668625
Combi-Blocks, Inc.
2-(3-Methoxypropoxy)benzaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.23
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-(3-methoxypropoxy)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C11H14O3/c1-13-7-4-8-14-11-6-3-2-5-10(11)9-12/h2-3,5-6,9H,4,7-8H2,1H3
Clé InChI
PNJHBPLCUDFAQV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QL-4199
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QL-4199