Principaux documents
COM448668529
Combi-Blocks, Inc.
4-[4-(chloromethyl)benzoyl]morpholine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
239.7
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-[4-(chloromethyl)benzoyl]morpholine
Inchi Code
1S/C12H14ClNO2/c13-9-10-1-3-11(4-2-10)12(15)14-5-7-16-8-6-14/h1-4H,5-9H2
Clé InChI
JBSJBFLZETVSQI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QL-4065
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QL-4065