Principaux documents
COM448667684
Combi-Blocks, Inc.
O-Benzoyl-n-methylhydroxylamine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.63
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
{[(methylamino)oxy]carbonyl}benzene hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H9NO2.ClH/c1-9-11-8(10)7-5-3-2-4-6-7;/h2-6,9H,1H3;1H
Clé InChI
FTCDQNQIGUCFSA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QG-5225
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QG-5225