Principaux documents
COM448667638
Combi-Blocks, Inc.
4-Sulfo-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
274.15
Numéro MDL:
Iupac Name
2,3,5,6-tetrafluoro-4-sulfobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H2F4O5S/c8-2-1(7(12)13)3(9)5(11)6(4(2)10)17(14,15)16/h(H,12,13)(H,14,15,16)
Clé InChI
JNESNWCWZVATQY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QG-4602
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QG-4602