Principaux documents
COM448666796
Combi-Blocks, Inc.
Diamyl sulfate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.35
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
dipentyl sulfate
Inchi Code
1S/C10H22O4S/c1-3-5-7-9-13-15(11,12)14-10-8-6-4-2/h3-10H2,1-2H3
Clé InChI
GAFRWLVTHPVQGK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerated
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QF-4331
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QF-4331