Principaux documents
COM448660570
Combi-Blocks, Inc.
4-Aminophenyl beta-d-glucuronide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
285.25
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-aminophenyl beta-D-glucopyranosiduronic acid
Inchi Code
1S/C12H15NO7/c13-5-1-3-6(4-2-5)19-12-9(16)7(14)8(15)10(20-12)11(17)18/h1-4,7-10,12,14-16H,13H2,(H,17,18)/t7-,8-,9+,10-,12+/m0/s1
Clé InChI
ZARKEMJKQOXOSQ-GOVZDWNOSA-N
Température de stockage
Freezer
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-7343
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-7343