Principaux documents
COM448657523
Combi-Blocks, Inc.
2,3-Diaminobut-2-enedinitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
108.1
Numéro MDL:
Iupac Name
(2E)-2,3-diamino-2-butenedinitrile
Inchi Code
1S/C4H4N4/c5-1-3(7)4(8)2-6/h7-8H2/b4-3+
Clé InChI
DPZSNGJNFHWQDC-ONEGZZNKSA-N
Température de stockage
Refrigerated
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-4088
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-4088