Key Documents
COM448654096
Combi-Blocks, Inc.
2'-O-Methylinosine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
282.26
Numéro MDL:
Iupac Name
9-((2R,3R,4R,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)-3-methoxytetrahydrofuran-2-yl)-9H-purin-6-ol
Inchi Code
1S/C11H14N4O5/c1-19-8-7(17)5(2-16)20-11(8)15-4-14-6-9(15)12-3-13-10(6)18/h3-5,7-8,11,16-17H,2H2,1H3,(H,12,13,18)/t5-,7-,8-,11-/m1/s1
Clé InChI
HPHXOIULGYVAKW-IOSLPCCCSA-N
Température de stockage
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-0479
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-0479