Principaux documents
COM448651510
Combi-Blocks, Inc.
Benzyl 2-acetamido-4,6-o-benzylidene-2-deoxy-beta-d-glucopyranoside
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
399.44
Numéro MDL:
Iupac Name
benzyl 2-(acetylamino)-4,6-O-benzylidene-2-deoxy-beta-D-glucopyranoside
Inchi Code
1S/C22H25NO6/c1-14(24)23-18-19(25)20-17(13-27-21(29-20)16-10-6-3-7-11-16)28-22(18)26-12-15-8-4-2-5-9-15/h2-11,17-22,25H,12-13H2,1H3,(H,23,24)/t17-,18-,19-,20-,21?,22-/m1/s1
Clé InChI
NXGXFAKJUWEFEC-RPVYJRQVSA-N
Température de stockage
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QB-7708
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QB-7708