Key Documents
COM448643302
Combi-Blocks, Inc.
8-Ethyl-3a,4,5,9b-tetrahydro-3h-cyclopenta[c]quinoline-4-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
243.31
Numéro MDL:
Iupac Name
8-ethyl-3a,4,5,9b-tetrahydro-3H-cyclopenta[c]quinoline-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C15H17NO2/c1-2-9-6-7-13-12(8-9)10-4-3-5-11(10)14(16-13)15(17)18/h3-4,6-8,10-11,14,16H,2,5H2,1H3,(H,17,18)
Clé InChI
JTSJPXTXISWCHS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QA-8760
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QA-8760