Principaux documents
COM448639801
Combi-Blocks, Inc.
Diethyl ethyl(1-methylbutyl)malonate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
258.36
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
diethyl 2-ethyl-2-(1-methylbutyl)malonate
Inchi Code
1S/C14H26O4/c1-6-10-11(5)14(7-2,12(15)17-8-3)13(16)18-9-4/h11H,6-10H2,1-5H3
Clé InChI
ZQGOJSLHZOKIBV-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QA-4508
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QA-4508