Documents
COM448638958
Combi-Blocks, Inc.
4-Piperazin-1-yl-furo[3,2-c]pyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.24
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(1-piperazinyl)furo[3,2-c]pyridine
Inchi Code
1S/C11H13N3O/c1-3-13-11(9-2-8-15-10(1)9)14-6-4-12-5-7-14/h1-3,8,12H,4-7H2
Clé InChI
LUIZVTKJWSGSPA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerated
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QA-3424
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QA-3424