Principaux documents
COM448635279
Combi-Blocks, Inc.
5-Bromo-2-(cyclohexylthio)pyrimidine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
273.2
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
5-bromo-2-(cyclohexylsulfanyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C10H13BrN2S/c11-8-6-12-10(13-7-8)14-9-4-2-1-3-5-9/h6-7,9H,1-5H2
Clé InChI
LWKBPXULGUZFPU-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PY-1475
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PY-1475