Principaux documents
COM448634268
Combi-Blocks, Inc.
2-Acetamido-5-aminophenylboronic acid, pinacol ester hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
312.6
Numéro MDL:
Iupac Name
N-[4-amino-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]acetamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H21BN2O3.ClH/c1-9(18)17-12-7-6-10(16)8-11(12)15-19-13(2,3)14(4,5)20-15;/h6-8H,16H2,1-5H3,(H,17,18);1H
Clé InChI
ATYIXMCKKKZHOY-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PN-5891
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PN-5891