Principaux documents
COM448634205
Combi-Blocks, Inc.
5-Cyano-2-fluoro-3-methoxyphenylboronic acid, pinacol ester
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
277.1
Numéro MDL:
Iupac Name
4-fluoro-3-methoxy-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C14H17BFNO3/c1-13(2)14(3,4)20-15(19-13)10-6-9(8-17)7-11(18-5)12(10)16/h6-7H,1-5H3
Clé InChI
MDLUJXDPEWBRKS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PN-5683
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PN-5683