Key Documents
COM448634009
Combi-Blocks, Inc.
5-Bromo-4-chloro-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
335.41
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(5-bromo-4-chloro-2-fluorophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Inchi Code
1S/C12H14BBrClFO2/c1-11(2)12(3,4)18-13(17-11)7-5-8(14)9(15)6-10(7)16/h5-6H,1-4H3
Clé InChI
YYGWFLFCBNNPAV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PN-4912
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PN-4912